Få mere at vide
Micronova™ Biofarlige poser, bestrålede
Artikelnummer. p-200109616 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Gul
Rød
Kapacitet (metrisk):
120 l
200 l
Artikelnummer. 17843818
Brand: Micronova™ BL432YEIRBB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af FDA-kompatibelt LDPE, hver Biohazard Bag viser et stort biohazard-symbol og en advarselsmeddelelse. Leveres bestrålet [minimumsdosis: 25 kGy (SAL: 10-6)] de er ideelle til aseptiske suiter i celleterapi og relaterede discipliner. Fås fladt pakket i grupper af 5 eller på en plastikkernerulle.
  • Produkttype: Biohazard-pose
  • Materiale: LDPE
  • Tykkelse: 4 mm
  • Steril: Ja
  • Steriliseringsmetode: Bestråling [Minimumsdosis: 25 kGy (SAL: 10 -6 )]
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 l
Certificeringer/compliance FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 og ASTM D1922; Fremstilling: ISO 9001; Kontrollerede miljøer: ISO 5 - 9 renrum
Lukketype Ingen
Design Biofaresymbol og advarsel trykt på hver pose
Kapacitet (engelsk) 32 gal.
Farve Gul
Dimensioner (L x B) 81,3 x 101,6 cm (32 x 40 tommer)
Engangs Engangsbrug
Mængde 50/Cs.
Form Holdbar plisseret bund til at passe til runde beholdere
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Bortskaffelse af biofarligt affald
Tykkelse 4 mm
Emballage 5 liners/dobbeltpose