Beskrivelse
- Naturgummi latex
- Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
- Perlemanchet
- PPE Kategori III, certificeret til Type C kemisk permeationstest
- Overskrider industristandarden for Kraft ved brud, trækstyrke og forlængelse
- Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
| Renrumsklasse | Klasse 10.000 (ISO 7) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 10,6 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.27 mm |
| Vis mere |