Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17865738 Shop alle Mölnlycke produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17865738 5.5
17875758 6
17885758 6.5
17815788 7
17815768 7.5
17805788 8
17805768 8.5
17835768 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17865738 Leverandør Mölnlycke™ Leverandørnr. 448225502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2882.25 DKK
    1926.72 DKK / 200 par
    Spare 955.53 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril holdbar alsidig handske til kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, følelse og komfort. Det er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.
  • Naturgummi latex
  • Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
  • Perlemanchet
  • PPE Kategori III, certificeret til Type C kemisk permeationstest
  • Overskrider industristandarden for Kraft ved brud, trækstyrke og forlængelse
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 10.000 (ISO 7)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 10,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.27 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie-/renrumsbrug
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 10,0 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.26 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,1 mil (manchet)
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
Trækstyrke 30 Mpa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm