Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ Tech Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17805768 Shop alle Mölnlycke produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17805768
Brand: Mölnlycke™ 448228502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril holdbar alsidig handske til kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, følelse og komfort. Det er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.
  • Naturgummi latex
  • Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
  • Perlemanchet
  • PPE Kategori III, certificeret til Type C kemisk permeationstest
  • Overskrider industristandarden for Kraft ved brud, trækstyrke og forlængelse
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 10.000 (ISO 7)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (engelsk) 10,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.27 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie-/renrumsbrug
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 10,0 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.26 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,1 mil (manchet)
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
Trækstyrke 30 Mpa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm