Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indikator Underhandske
GREENER_CHOICE
Sterile, blå renrumsunderhandsker med perlemanchetter og buede fingre er lavet til at blive brugt i kombination med Biogel™ PI Tech overhandske for at danne et brudindikationssystem. Handskerne er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer.
Brand:  Mölnlycke™ 4441660-02
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17845758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4795.00 DKK
    3359.22 DKK / 200 par
    Spare 1435.78 DKK
    29% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blå underhandske kan bruges sammen med Biogel™ PI Tech at danne et brudindikationssystem
  • Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
  • Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
  • Syntetisk polyisopren Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indikator Underhandske > Mölnlycke™ Blå Steril Underhandske, Str.; 6,0