Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indikator Underhandske
Sterile, blå renrumsunderhandsker med perlemanchetter og buede fingre er lavet til at blive brugt i kombination med Biogel™ PI Tech overhandske for at danne et brudindikationssystem. Handskerne er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer.
Brand: Mölnlycke™ 4441690-02
2690.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Blå underhandske kan bruges sammen med Biogel™ PI Tech at danne et brudindikationssystem
- Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
- Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
- Syntetisk polyisopren Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
- Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
Tekniske data
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
0.65 | |
Engangsbrug | |
11 mio | |
Bestemt | |
Polyisopren | |
0.26 mm | |
9 | |
8,3 mil (manchet) | |
28 MPa | |
30 cm |
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 | |
Nej | |
Blå | |
Glat | |
0.28 mm | |
Ja | |
10,4 mio | |
Pulverfri | |
Steril | |
0.21 mm | |
11,8 tommer |