Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200006937 Shop alle Mölnlycke produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17825788
Brand: Mölnlycke™ 444095502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile, renrumshandsker med perlede anti-skrid manchetter og buede fingre er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer. Det anbefales at bære i kombination med Biogel™ PI Tech Indikator Underhandske til at danne et brudindikationssystem.
  • Kan bæres sammen med Biogel™ PI Tech Indicator™ Underhandske til at danne et brudindikationssystem
  • Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
  • Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
  • Syntetisk polyisopren
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (engelsk) 10,6 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.27 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 9,8 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.25 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,9 mil (manchet)
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Trækstyrke 6.5
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm