Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ PI mikro Tech Handsker
Artikelnummer. 17895738 Shop alle Molnlycke produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
17895738 5.5
17825778 6
17865748 6.5
17815778 7
17895748 7.5
17855748 8
17885738 8.5
17845778 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17895738 Supplier Mölnlycke™ Supplier No. 444855500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4405.91 DKK
    2762.35 DKK / 200 par
    Spare 1643.56 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Sterile, renrumshandsker med perlede anti-skrid manchetter og buede fingre er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer. Det anbefales at bære i kombination med Biogel™ PI mikro Tech Indikator Underhandske til at danne et brudindikationssystem.
  • Kan bæres sammen med Biogel™ PI mikro Tech Indikator™ ; Underhandske til at danne et brudindikationssystem
  • Overskrider industristandarden for Kraft ved brud, trækstyrke og forlængelse
  • Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
  • Syntetisk polyisopren
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 8,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.21 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 7,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.20 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 5.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,3 mil. (Cuff)
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Trækstyrke 29 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm