Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Indicator Underhandske
Shop alle Mölnlycke produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- Blå underhandske kan bruges sammen med Biogel™ NeoTech til at danne et brudindikationssystem
- Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
- Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
- Syntetisk polychloropren
- Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
- Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
- Non-Toxic
- Certifications and Seals of Approval
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Fingertykkelse (engelsk) | 8,3 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.21 mm |
| Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
CE_17825768_EN.pdf
Filstørrelse: 142.8 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Indicator Underhandske >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion