Få mere at vide
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17895778 Shop alle Mölnlycke produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17895778
Brand: Mölnlycke™ 445097502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sterile renrumshandsker med perlemanchetter og buede fingre er velegnede til brug i aseptisk og klasse 100 (ISO 5) / EU GMP Grad A-miljøer. Det anbefales at bære i kombination med Biogel™ NeoTech Indicator™ Underhandske til at danne et brudindikationssystem.
  • Kan bæres sammen med Biogel™ NeoTech Indicator™ Underhandske til at danne et brudindikationssystem
  • Testet og godkendt til brug med kemoterapimidler
  • Syntetisk polychloropren
  • Biogel hydrogel polymerbelægning for nem påføring
  • Overskrider industristandarden for brudkraft, trækstyrke og forlængelse
  • Hver handske (100 %) er luft-inflationstestet for huller, der typisk ikke opdages ved en visuel inspektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicitet ASTM D7102
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Kat. III, Kvalitet/Miljø ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicitet ISO 10993, Mærkning EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (engelsk) 8,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.21 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polychloropren
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,5 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,7 mil (manchet)
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Trækstyrke 21 MPa
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm