missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BioGEE, TRC

Artikelnummer. 30136294
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136294 100 mg
17907364 25 mg
17947754 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB397818100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 502635-76-9
Molekylær formel C24 H39 N5 O8 S2
Molekylvægt (g/mol) 589.725
Synonym BioGEE
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-5-[[(2R)-1-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoate
SMIL CCOC(=O)CNC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CC[C@H](NC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]-L-gamma-glutamyl-L-cysteinyl-glycine Diethyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H39N5O8S2/c1-3-36-20(32)11-25-22(33)15(12-38)27-19(31)10-9-14(23(34)37-4-2)26-18(30)8-6-5-7-17-21-16(13-39-17)28-24(35)29-21/h14-17,21,38H,3-13H2,1-2H3,(H,25,33)(H,26,30)(H,27,31)(H2,28,29,35)/t14-,15-,16-,17-,21-/m0/s1
Formel vægt 589.224
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.