Få mere at vide
Biobrændstof standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11945084 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945084 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11945084 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. BFS100Y
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
S100 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biofuel Standard
Navn note For Biodiesel Fuel Analysis
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 67784-80-9, 7704-34-9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 99.99, 0.01
Analyt- eller komponentnavne Biodiesel B-100,Sulfur from Ammonium sulfate
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element Biodiesel B-100, Sulfur from Ammonium sulfate
Opløsningsmiddel eller Matrix B100
Industry Type Petrochemical Testing
Mængde 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100μg/g
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug