Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOFlex HS svingende skovlrotor til LYNX 4000 og 6000 Superspeed centrifuger
Artikelnummer. 15309805 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
15309805 4 x 400 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15309805 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101990.00 DKK
    98484.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 3505.32 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Understøtter mere end 30 rørtyper, fra mikrorør til koniske rør til 400 ml flasker, med de alsidige adaptermuligheder BIOFlex HS Swinging-Bucket Rotor.
Understøtter mere end 30 rørtyper, inklusive mikrorør, koniske rør og 400 ml flasker, med de alsidige adaptermuligheder Thermo Scientific™ BIOFlex™ HS Swinging-Bucket Rotor. Rotorinnovation —fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbytte, til Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på —hvert rotorlåg forkorter opsætningstiden, samtidig med at rotoren er sikker.
Auto-Lock Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BIOFlex HS Svingende skovlrotor
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 400 ml
Maks. RCF 10,025 x g
Maks. Hastighed 7,000 rpm
Radius (metrisk) 183 mm
Radius (metrisk) Min. 71 mm
K faktor 4,889
Maks. Rørlængde 125 mm
Maks. Rør diameter 80 mm
Nettovægt 9,6 lb. (4,36 kg) Rotor Cross, 16,8 lb. (7,64 kg) Kryds med spande
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel Vandret
Bioindeslutning Ja