Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Swinging-Bucket Rotor
Artikelnummer. 13498809 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13498809 4 x 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13498809 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100445.00 DKK
    78848.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 21596.51 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Bearbejd mere end 35 rørstile med Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Swinging-Bucket Rotor.
Bearbejd mere end 35 —rørtyper fra mikrorør til 1L flasker, plus koniske rør, mikroplader, vævskulturkolber og blodposer med— Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Swinging-Bucket Rotor. Innovationer som f.eks Auto-Lock rotor udskiftning, Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation og hastighedshåndtag på hvert rotorlåg forkorter opsætningstiden, samtidig med at rotoren er sikker.
Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt BIOFlex HC Svingende skovlrotor
Materiale Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 1000 ml
Maks. RCF 7,068 x g
Maks. Hastighed 5,500 rpm
Radius (metrisk) 209 mm
Radius (metrisk) Min. 108 mm
K faktor 5,522
Maks. Rørlængde 140 mm
Maks. Rør diameter 126 mm
Nettovægt 11,8 lb. (5,35 kg) Rotor Cross, 22,5 lb. (10,2 kg) Kryds med spande
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel Vandret
Bioindeslutning Ja