Få mere at vide
Cytiva Biodyne™ Plus membran
Artikelnummer. p-7089742
Dimensioner (LxB):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Artikelnummer. 17184511
Brand: Cytiva 60406
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biodyne Plus membran, som Biodyne B-membran, indeholder poreoverflader befolket af en høj tæthed af kvaternære ammoniumgrupper.
  • Biodyne Plus membran anbefales til detektionssystemer, der producerer høj baggrund på Biodyne B membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype Rulle
Oversigt Ikke-steril
Materiale Positivt ladet Nylon 6.6
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 30 cm x 3 m
Tykkelse 5,7 til 6,7μ m