Få mere at vide
Cytiva Biodyne™ C membran
Artikelnummer. p-7089741
Dimensioner (LxB):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Artikelnummer. 17134511
Brand: Cytiva 60315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biodyne C-membran er negativt ladet med poreoverflader befolket af en høj tæthed af carboxylgrupper.
  • Membranen kan derivatiseres ved koblingsreaktioner med disse grupper
  • Den er ideel til omvendte dot blots og affinitetsoprensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype Ark
Oversigt Ikke-steril
Materiale Negativt ladet Nylon 6.6
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 7 x 8,5 cm
Tykkelse 11 til 13μ m