Få mere at vide
Cytiva Biodyne™ C membran
Dimensioner (LxB):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 10
Beskrivelse
- Membranen kan derivatiseres ved koblingsreaktioner med disse grupper
- Den er ideel til omvendte dot blots og affinitetsoprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Emballagetype | Ark |
| Oversigt | Ikke-steril |
| Materiale | Negativt ladet Nylon 6.6 |
| Porestørrelse | 0,45μ m |
| Dimensioner (LxB) | 7 x 8,5 cm |
| Tykkelse | 11 til 13μ m |