Få mere at vide
Cytiva Biodyne™ En membran
Artikelnummer. 17164481
Dimensioner (LxB):
30 cm x 3 mm
Artikelnummer. 17164481
Brand: Cytiva 60106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Biodyne En membran er en uladet Nylon 6.6 membran.
  • Høj bindingskapacitet for biomolekyler
  • Tilbyder høj følsomhed og nukleinsyreretention
  • Velegnet til brug med kemiluminescens eller andre detektionssystemer, hvor baggrunden er problematisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballagetype Rulle
Oversigt Ikke-steril
Materiale Amfoterisk Nylon 6.6
Porestørrelse 0,45μ m
Dimensioner (LxB) 30 cm x 3 mm
Tykkelse 5,5 til 7μ m