Få mere at vide
Biochrom BioDropμLITE+
Artikelnummer. 16470291
Type:
Mikrovolumen UV-Vis-spektrofotometer
Artikelnummer. 16470291
Brand: Biochrom 80300655
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BioDropμLITE+ mikrovolumen prøveport bruger ingen bevægelige dele. Dette betyder, at instrumentet giver fremragende reproducerbarhed uden behov for dyr kalibrering, og ingen bekymringer, dine resultater kan afvige over tid.
Funktioner og fordele:
  • Patenteret mikrovolumen prøveport, meget specificeret til± 5 μm
  • Mål ned til 1μ l af prøven
  • Bevægelige dele
  • Fuldt forseglet i tilfælde af spild
  • Forudindlæst med biovidenskabelige metoder, herunder fluorescerende farvestoffer
  • Markerer kontaminerede prøver
  • Nem at rengøre og vedligeholde
  • USB-port for nem metode og resultatbesparelse
  • Valgfri CFR21 del 11-kompatibel software (80-3006-70)
  • Robust og pålidelig i mange år fremover
Anvendelser:
  • Enkelt/multi-bølgelængde
  • Koncentration
  • Wavescan
  • Kinetisk
  • Standardkurve
  • Substrater
  • Ligningseditor
  • DNA
  • RNA
  • Oligonucleotid
  • Fluorescerende farvestof
  • Tm-beregning
  • Proteinfarvestof
  • Protein UV
  • Kolorimetriske proteinmetoder
Tekniske data
Absorbansområde 190 til 1100 nm
Dybde (engelsk) 16,1 tommer
Dybde (metrisk) 410 mm
Detektor type Fotodiode-array
Vise Berøringsskærm i farver
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk
Lyskilde Pulserende Xenon
Produktlinje Mikrovolumen
Spektral båndbredde 5 nm
Type Mikrovolumen UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 120/240 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (metrisk) 190 mm
Interface 7 tommer Berøringsfølsom skærm
Måletid <4 sek.
Model- BioDropμLITE+
Støj 0,005 A top til top, 0,002 A RMS
Stilængde 0,5 mm, fast
Fotometrisk nøjagtighedsinstrument ±0,01 A (+1,5 % af aflæsningen ved 546 nm)
Fotometrisk gentagelighed ±0,003 A (0 til 0,5 A),±0,007 A (0,5 til 1,0 A)
Prøvevolumen (metrisk) 0,5μ l (minimum)
Form Rund
Stray Light <0,5 %T (ved 220 nm NaI), <0,5 %T (ved 340 nm NaNO2)
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde datainterval 1 nm
Vægt (engelsk) Ca. 7,8 lb. (8,8 lb. med printer)
Vægt (metrisk) Ca. 3,55 kg (4 kg med printer)
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 280 mm