Få mere at vide
Biochrom BioDrop μLITE+ med indbygget printer
Beskrivelse
Funktioner og fordele:
- Patenteret mikrovolumen prøveport, meget specificeret til± 5 μm
- Mål ned til 1μ l af prøven
- Bevægelige dele
- Fuldt forseglet i tilfælde af spild
- Forudindlæst med biovidenskabelige metoder, herunder fluorescerende farvestoffer
- Markerer kontaminerede prøver
- Nem at rengøre og vedligeholde
- USB-port for nem metode og resultatbesparelse
- Valgfri CFR21 del 11-kompatibel software (80-3006-70)
- Robust og pålidelig i mange år fremover
Anvendelser:
- Enkelt/multi-bølgelængde
- Koncentration
- Wavescan
- Kinetisk
- Standardkurve
- Substrater
- Ligningseditor
- DNA
- RNA
- Oligonucleotid
- Fluorescerende farvestof
- Tm-beregning
- Proteinfarvestof
- Protein UV
- Kolorimetriske proteinmetoder
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbansområde | 190 til 1100 nm |
| Dybde (engelsk) | 16,1 tommer (20,5 tommer med printer) |
| Dybde (metrisk) | 410 mm (521 mm med printer) |
| Detektor type | Fotodiode-array |
| Vise | Berøringsskærm i farver |
| Sprog | Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk |
| Lyskilde | Pulserende Xenon |
| Produktlinje | Mikrovolumen |
| Spektral båndbredde | 5 nm |
| Type | Mikrovolumen UV-Vis-spektrofotometer |
| Vis mere |