Få mere at vide
Biochrom BioDrop Duo+
Artikelnummer. p-7235818
Inkluderer:
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Artikelnummer. 16499900
Brand: Biochrom 80300668
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De BioDrop Duo+ er et Micro-Volume UV/Vis-spektrofotometer med forprogrammerede life science-metoder og generelle spektrofotometriske muligheder. Dette 2-i-1 instrument vil opfylde behovene i de mest krævende laboratorier.
  • Lang levetid Xenon flash lampe
  • Lavt energiforbrug og pauseskærmstilstand
  • Fast vejlængde og ingen bevægelige dele, så ingen behov for regelmæssige kalibreringer
  • Rengøringsdesign minimerer risikoen for krydskontaminering
  • Forprogrammerede generelle spektrofotometriske metoder, herunder enkelt bølgelængde, koncentration, bølgescanning, kinetik og standardkurve
  • Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), fluorescerende farvestof, Tm-beregning, protein UV og kolorimetriske proteinmetoder
  • Metodeskaber for ultimativ fleksibilitet
  • Nøjagtig, robust og hurtig; resultater på mindre end 4 sekunder
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i farver
Dimensioner (L x B x H) 280 x 410 x 190 mm
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje BioDrop Duo+
Spektral båndbredde 5 nm
Type Mikrovolumen UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 120/240 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) Generel spektrofotometri og biovidenskabsmetode
Inkluderer Spektrofotometre
Interface Touch Screen Display (farve), USB Havn
Måletid >4 sekunder
Stilængde 10 mm + 0.5 mm
Fotometrisk gentagelighed ±0,003 A (0 til 0,5 A); ±0,007 A (0,5 til 1,0 A)
Printer inkluderet Nej
Prøvevolumen (metrisk) Minimum 0,5μ L
Form Rund
Stray Light <0,5 %T ved 220 nm NaI; <0,5 %T (ved 340 nm NaNO2 )
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 7.9 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg