Få mere at vide
Biochrom BioDrop Duo+
Artikelnummer. 16499900
Skift visning
Inkluderer:
Specifikation, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
16499900 Spektrofotometre
16415484 Specifikation, indbygget seriel printer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499900 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80300668
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
De BioDrop Duo+ er et Micro-Volume UV/Vis-spektrofotometer med forprogrammerede life science-metoder og generelle spektrofotometriske muligheder. Dette 2-i-1 instrument vil opfylde behovene i de mest krævende laboratorier.
  • Lang levetid Xenon flash lampe
  • Lavt energiforbrug og pauseskærmstilstand
  • Fast vejlængde og ingen bevægelige dele, så ingen behov for regelmæssige kalibreringer
  • Rengøringsdesign minimerer risikoen for krydskontaminering
  • Forprogrammerede generelle spektrofotometriske metoder, herunder enkelt bølgelængde, koncentration, bølgescanning, kinetik og standardkurve
  • Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), fluorescerende farvestof, Tm-beregning, protein UV og kolorimetriske proteinmetoder
  • Metodeskaber for ultimativ fleksibilitet
  • Nøjagtig, robust og hurtig; resultater på mindre end 4 sekunder
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i farver
Dimensioner (L x B x H) 280 x 410 x 190 mm
Sprog Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Kinesisk, Japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje BioDrop Duo+
Spektral båndbredde 5 nm
Type Mikrovolumen UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 120/240 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) Generel spektrofotometri og biovidenskabsmetode
Inkluderer Spektrofotometre
Interface Touch Screen Display (farve), USB Havn
Måletid >4 sekunder
Stilængde 10 mm + 0.5 mm
Fotometrisk gentagelighed ±0,003 A (0 til 0,5 A); ±0,007 A (0,5 til 1,0 A)
Printer inkluderet Nej
Prøvevolumen (metrisk) Minimum 0,5μ L
Form Rund
Stray Light <0,5 %T ved 220 nm NaI; <0,5 %T (ved 340 nm NaNO2 )
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 7.9 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg