Få mere at vide
Biochrom BioDrop Duo+
Artikelnummer. 16415484
Inkluderer:
Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Spektrofotometre
Artikelnummer. 16415484
Brand: Biochrom 80300669
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De BioDrop Duo+ er et Micro-Volume UV/Vis-spektrofotometer med forprogrammerede life science-metoder og generelle spektrofotometriske muligheder. Dette 2-i-1 instrument vil opfylde behovene i de mest krævende laboratorier.
  • Lang levetid Xenon flash lampe
  • Lavt energiforbrug og pauseskærmstilstand
  • Fast vejlængde og ingen bevægelige dele, så ingen behov for regelmæssige kalibreringer
  • Rengøringsdesign minimerer risikoen for krydskontaminering
  • Forprogrammerede generelle spektrofotometriske metoder, herunder enkelt bølgelængde, koncentration, bølgescanning, kinetik og standardkurve
  • Forprogrammerede biovidenskabelige metoder, herunder nukleinsyrekvantificering (DNA, RNA og oligonukleotider), fluorescerende farvestof, Tm-beregning, protein UV og kolorimetriske proteinmetoder
  • Metodeskaber for ultimativ fleksibilitet
  • Nøjagtig, robust og hurtig; resultater på mindre end 4 sekunder
  • IQ/OQ tilgængelig på forespørgsel
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i farver
Dimensioner (L x B x H) 280 x 410 x 190 mm
Sprog Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk, japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje BioDrop Duo+
Spektral båndbredde 5 nm
Type Mikrovolumen UV-Vis-spektrofotometer
Spænding 120/240 V
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (applikation) Generel spektrofotometri og biovidenskabsmetode
Inkluderer Spektrofotometer, indbygget seriel printer
Interface Touch Screen Display (farve), USB Havn
Måletid >4 sekunder
Stilængde 10 mm + 0.5 mm
Fotometrisk gentagelighed ±0,003 A (0 til 0,5 A); ±0,007 A (0,5 til 1,0 A)
Printer inkluderet Ja
Prøvevolumen (metrisk) Minimum 0,5μ L
Form Rund
Stray Light <0,5 %T ved 220 nm NaI; <0,5 %T (ved 340 nm NaNO2 )
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±1 nm
Vægt (engelsk) 7.9 lb.
Vægt (metrisk) 3.6 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt