Få mere at vide
Biodiesel brændstof standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16319857 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16319857 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16319857 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. BD3514
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
(S)-1,2,4-butantriol42890-76-61000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biodiesel Fuel Standard in Pyridine
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 621-71-6, 1718-52-1, 122-32-7, 56-81-5
CAS min % 0.8, 99.2
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.8, 99.2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C33H62O6
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC navn 2,3-di(decanoyloxy)propyldecanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Pyridine
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 554.853
PubChem CID 69310
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:77388
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug