Få mere at vide
Biodiesel Blank, VHG™
Artikelnummer. 17979244
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17979244 500 ml
17948954 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17979244 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGB100BLK500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Biodiesel Blank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biodiesel Blank
Metoder ICP
Analyt- eller komponentnavne Biodiesel Blank
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
IUPAC navn Biodiesel Blank
Opløsningsmiddel eller Matrix B100 Biodiesel
Mængde 500 ml