Få mere at vide
Biocytin, TRC
Artikelnummer. 17987944
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17987944 50 mg
17927084 100 mg
17989204 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17987944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB38810050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 576-19-2
Molekylær formel C16 H28 N4 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 372.48
IUPAC navn (2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-aminohexansyre
SMIL N[C@@H](CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biocytin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
Formel vægt 372.1831
Procent renhed >95%