Få mere at vide
Invitrogen™ Biocytinhydrazid
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Beskrivelse
Biocytinhydrazid kan bruges som mikroinjicerbare anterograde og transneuronale sporstoffer, der kan fikseres med aldehyd-baserede fikseringsmidler. Derudover kan den primære alifatiske amin i dette molekyle reversibelt kobles til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ) for at danne nye biotinylerede prober. Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Biocytinhydrazid |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Reagenstype | Biocytiner |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Biotin& Andre Haptens |