Få mere at vide
Invitrogen™ Biocytin (ε -Biotinoyl-L-Lysin)
Artikelnummer. 11594157
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11594157 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11594157 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B1592
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Biocytin (ε -Biotinoyl-L-Lysin)
Biocytin kan bruges som mikroinjicerbare anterograde og transneuronale sporstoffer, der kan fikseres med aldehyd-baserede fikseringsmidler. Derudover kan den primære amin på lysinen kobles reversibelt til aldehyder og ketoner for at danne en Schiff-base - som kan reduceres til et stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Carboxylsyrer af proteiner og andre vandopløselige biopolymerer kan kobles til dette molekyle i vandig opløsning ved hjælp af vandopløselige carbodiimider såsom EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biocytin
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Reagenstype Biocytiner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Biotin& Andre Haptens