Få mere at vide
Invitrogen™ Biocytin Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 Biocytin, dinatriumsalt)
Artikelnummer. 11563987
Skift visning
Mængde:
250μ g
Pakningsstørrelse:
250µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11563987 250μ g 250µg
1 options
Artikelnummer. 11563987
Brand: Invitrogen™ A12924
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biocytin Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 Biocytin, dinatriumsalt)
Den cellegennemtrængelige, fikserbare, polære sporstof Alexa Fluor™ 488 biocytin kombinerer det grønne-fluorescerende Alexa Fluor™ 488 fluorofor med biotin og en aldehydfikserbar primær amin. Polære sporstoffer bruges almindeligvis til at undersøge celle-celle- og celle-liposomfusion samt membranpermeabilitet og transport gennem gap junctions eller celleoptagelse under pinocytose. Dette vandopløselige sporstof kan indføres i celler ved helcelle-patch-klemning, iontoforese, osmotisk lysis af pinocytiske vesikler eller sammenlignelige metoder. Biotin tillader påvisning og efterfølgende amplifikation med enzymmodificerede streptavidiner, herunder peberrod (HRP) og alkalisk fosfatase (AP ), der kan bruges med TSA og ELF henholdsvis teknologier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250μ g
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestoffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Alexa Fluor