Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin ventilerede hætteflasker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10711371
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
75 cm 2
nr. pr. sag:
10/cs.
40/cs.
5/cs.
50/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 10711371
Brand: Corning™ 354536
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Corning™ BioCoat™ produkter kommer i en række præ-coatede muligheder og er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,36 oz.
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Til brug med (applikation) Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Hals stil Kantet
nr. pr. sag 10/cs.
Form Rektangulær
Overfladebelægning Poly-D-Lysin
Sterilitet Steril
Kulturområde 25 cm 2
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.