Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin ventilerede hætteflasker
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
75 cm 2
nr. pr. sag:
10/cs.
40/cs.
5/cs.
50/cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Corning™ BioCoat™ produkter kommer i en række præ-coatede muligheder og er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 25,3 oz. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Til brug med (applikation) | Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 5/cs. |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | Poly-D-Lysin |
| Sterilitet | Steril |
| Kulturområde | 175 cm 2 |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.