Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 96-brønd, poly-D lysin-behandlet, flad bund mikroplade
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Beskrivelse
- Overlegen lot-to-lot og intra-brønd konsistens
- Minimeret krydstale
- Stabelbart design
- Farve: Hvid
- Bund: Klar, flad, med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 20/Pk., 80/Cs. |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | BioCoat |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Poly-D-Lysin |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |