Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Laminin rektangulær skråhalscellekulturkolbe m/propforseglingshætte
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Designet til tæt at efterligne in vivo-miljøer og forbedre ekspression af cellespecifik morfologi
- Matrixkomponenter påføres som en jævn, optisk klar belægning
- Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe
- Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
Disse produkter er kun til forskningsbrug og er ikke beregnet til diagnostiske formål.
Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | Laminin |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |