Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulær skråhalskulturkolbe
Artikelnummer. 10102711
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
750 mL
Kulturområde:
175 cm 2
25 cm2
75 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10102711
Brand: Corning™ 354534
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til tæt at efterligne in vivo-miljøer og forbedre ekspression af cellespecifik morfologi. Corning™ BioCoat™ Collagen IV rektangulær canted Neck Culture Flask er ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer.
  • BioCoat™ provides a superior solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures
  • Matrix components are applied as an even, optically clear coating
  • All lots tested and found negative for bacteria and fungi; cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
For research use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Phenolic
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Til brug med (applikation) For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Hals stil Canted
Form Rectangular
Overfladebelægning Collagen IV
Sterilitet Sterile
Lukketype Plug Seal
Kulturområde 25 cm2