Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulær skråhalskulturkolbe
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
750 mL
Kulturområde:
175 cm 2
25 cm2
75 cm 2
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 5
Description
- BioCoat™ giver en overlegen løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer
- Matrixkomponenter påføres som en jævn, optisk klar belægning
- Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe; Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af rotte cerebellare granulaceller
Må kun bruges til undersøgelsesformål.
Specifications
Specifications
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer |
| Hals stil | Kantet |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | Kollagen IV |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Stikforsegling |
| Kulturområde | 75 cm 2 |