Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Invasion
Beskrivelse
HTS-indsatsplader er arrays af individuelle cellekulturindsatser forbundet med en stiv, robotvenlig holder. Dette enkelt-enhedsdesign gør indsatsplader ideelle til at køre automatiserede, højgennemløbende lægemiddeltransport (Caco-2-celler) celletoksicitetsundersøgelser eller cellemigrations- og invasionsundersøgelser.
Corning BioCoat HTS Caco-2 analysesystem, PET Membran Indeholder specielt formuleret serumfrit medium, kulturtilskud, natriumbutyrat og Corning BioCoat Fibrillar Collagen 24-brønds indsatssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | membran |
| Til brug med (applikation) | Endothelial Cell Invasion |
| Mængde | 5/pakke |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| nr. pr. sag | 5/Cs. |
| Overfladebelægning | Matrigel™ Matrix |
| Antal Wells | 24 |