Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 96-brønd, poly-D lysin-behandlet, flad bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10379320
Skift visning
Emballage:
5/pakke
50/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10379320 5/pakke Pakke med 5
10202753 50/Cs Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10379320 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 354651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 DKK
    1199.51 DKK / Pakke med 5
    Spare 105.49 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Farve: Hvid, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Poly-D-Lysine (PDL) og Poly-L-Lysine (PLL) er syntetiske forbindelser, der forbedrer celleadhæsion og proteinabsorption ved at ændre overfladeladninger på kultursubstratet. Ud over at fremme celleadhæsion understøtter polylysinoverfladebehandlinger neuritudvækst og forbedrer overlevelsen af mange primære celler i centralnervesystemet (CNS) i kultur. Da PDL og PLL er syntetiske molekyler, stimulerer de ikke biologisk aktivitet i cellerne dyrket på dem, og de introducerer ikke urenheder båret af naturlige polymerer.
Ansøgninger omfatter:
  • Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper
  • Celledifferentiering og neuritudvækst
  • Vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer
  • Støtte overlevelse af primære neuroner i kultur
  • Serumfri eller reduceret serumkultur
Kilde
  • PDL, syntetisk (MW 75-150 kD)
  • PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontrol
  • Testet for evne til at fremme fast vedhæftning af RCG-celler
  • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Certificeringer/compliance ANSI, SBS
    Format 96-brønds
    Låg Med låg
    Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C
    Array 8 x 12
    Emballage 5/pakke
    Farve Hvid, Ryd bund
    Produkttype Standard
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling Poly-D-Lysin
    Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper, celledifferentiering og neuritudvækst, vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer, understøtter overlevelse af primære neuroner i kultur, serumfri eller reduceret serumkultur
    nr. pr. sag 5/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Mængde 5/Cs.
    Kilde Poly-D-Lysin
    Vel Farve Klar
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.