Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 96-brønd, kollagen type I-behandlet, flad bund mikroplade
Beskrivelse
- Kilde: Rottehale
- TC-behandlet
- Klar, rund brønd
- Flad bund
- Steril
Må kun bruges til undersøgelsesformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 5/pakke, 50/æsker |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |