Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 384-brønd, poly-D lysin-behandlet, flad bund mikroplade
Beskrivelse
Poly-D-Lysine (PDL) og Poly-L-Lysine (PLL) er syntetiske forbindelser, der forbedrer celleadhæsion og proteinabsorption ved at ændre overfladeladninger på kultursubstratet. Ud over at fremme celleadhæsion understøtter polylysinoverfladebehandlinger neuritudvækst og forbedrer overlevelsen af mange primære celler i centralnervesystemet (CNS) i kultur. Da PDL og PLL er syntetiske molekyler, stimulerer de ikke biologisk aktivitet i cellerne dyrket på dem, og de introducerer ikke urenheder båret af naturlige polymerer.
Ansøgninger omfatter:
- Vedhæftning og spredning af en række forskellige celletyper
- Celledifferentiering og neuritudvækst
- Vedhæftning af kræsne transficerede cellelinjer
- Støtte overlevelse af primære neuroner i kultur
- Serumfri eller reduceret serumkultur
Kilde
- PDL, syntetisk (MW 75-150 kD)
- PLL, syntetisk (MW 30-70 kD)
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at fremme fast vedhæftning af RCG-celler
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI, SBS |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Indhold og opbevaring | 4 °C til 30 °C |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 5/C'er |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |