Få mere at vide
Ansell BioClean™ Synergy ikke-sterile nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15298218
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Advarsel: Ingen handske giver fuldstændig beskyttelse mod alle kemikalier. Brugere skal teste handskerne mod de særlige kemikalier og det miljø, de vil blive brugt i.
Artikelnummer. 15298218
Brand: Ansell BSANS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Advarsel: Ingen handske giver fuldstændig beskyttelse mod alle kemikalier. Brugere skal teste handskerne mod de særlige kemikalier og det miljø, de vil blive brugt i.
Ikke-sterile nitrilhandsker giver modstandsdygtighed over for en række kemikalier, er let at tage på og har lavt partikelantal.
  • Modstandsdygtig over for en række kemikalier
  • Pulver-, svovl- og acceleratorfri
  • Perlemanchet
  • Nem at tage på dobbelt
  • Ikke-partikler EasyTear emballage
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - Kompleks design personligt beskyttelsesudstyr PPE forordning (EU)2016/425
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Overholder kravene i de europæiske handskestandarder EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010
  • Fysiske egenskaber er i overensstemmelse med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
  • Velegnet til kontakt med tørre, alkoholholdige og sure fødevarer. Forordning (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Farve Grøn
Latex fri Nej
Materiale Nitril
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre PE-pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (1000 stk.)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.