Få mere at vide
Ansell BioClean™ Synergy ikke-sterile nitrilhandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15208228
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15208228 Medium Pakke med 1000
15298218 Lille Pakke med 1000
15228228 X-Large Pakke med 1000
15218228 Større Pakke med 1000
15238228 2X-stor Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Advarsel: Ingen handske giver fuldstændig beskyttelse mod alle kemikalier. Brugere skal teste handskerne mod de særlige kemikalier og det miljø, de vil blive brugt i.
Artikelnummer. 15208228 Leverandør Ansell Leverandørnr. BSANM
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Advarsel: Ingen handske giver fuldstændig beskyttelse mod alle kemikalier. Brugere skal teste handskerne mod de særlige kemikalier og det miljø, de vil blive brugt i.
Ikke-sterile nitrilhandsker giver modstandsdygtighed over for en række kemikalier, er let at tage på og har lavt partikelantal.
  • Modstandsdygtig over for en række kemikalier
  • Pulver-, svovl- og acceleratorfri
  • Perlemanchet
  • Nem at tage på dobbelt
  • Ikke-partikler EasyTear emballage
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - Kompleks design personligt beskyttelsesudstyr PPE forordning (EU)2016/425
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Overholder kravene i de europæiske handskestandarder EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010
  • Fysiske egenskaber er i overensstemmelse med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
  • Velegnet til kontakt med tørre, alkoholholdige og sure fødevarer. Forordning (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Farve Grøn
Latex fri Nej
Materiale Nitril
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre PE-pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (1000 stk.)
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.