Få mere at vide
Ansell™ BioClean Supatac™ Hvid Tacky Mat
Artikelnummer. 15278318
Skift visning
Dimensioner (L x B):
36 x 45 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15278318 36 x 45 tommer Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15278318 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. STW3645
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Ansell™ BioClean Supatac™ Hvid Tacky Mat er fremstillet af lavdensitets polyethylen belagt med en antibakteriel vandbaseret akrylklæber.
  • 30 nummererede lag
  • Antibakteriel vandbaseret akrylklæber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 og EN 46002 certificering; Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 miljø
Dimensioner (L x B) 36 x 45 tommer
Mængde 30 ark/måtter, 4 måtter/k.
Tykkelse (metrisk) 0,045 mm± 0,005 mm
Farve Hvid
Materiale LDPE
Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.