Få mere at vide
Ansell™ BioClean Supatac™ Tydelige måtter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15248318
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 45 tommer
36 x 45 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15248318 36 x 45 tommer Pakke med 4
15228318 18 x 45 tommer Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15248318 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. STB3645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1942.50 DKK
    1164.15 DKK / Pakke med 4
    Spare 778.35 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ansell™ BioClean Supatac™ Tacky Mats er fremstillet af lavdensitet polyethylen belagt med en antibakteriel vandbaseret akrylklæber.
  • 30 nummererede lag
  • Antibakteriel vandbaseret akrylklæber
  • Fås i forskellige størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificeringer; Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 miljø
Dimensioner (L x B) 36 x 45 tommer
Mængde 30 ark/måtter, 4 måtter/k.
Overfladebelægning Anti-bakteriel finish
Tykkelse (metrisk) 0,045 mm± 0,005 mm
Farve Blå
Materiale LDPE
Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.