Få mere at vide
Nitritex™ BioClean™ Clearview Sterile løkkede visir ansigtsmasker
Beskrivelse
- Steril visir ansigtsmaske
- Høj bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet
- Antidug-belagt
- Forvrængningsfrit syn
- Looped design med clips for øget komfort
- Steril til SAL 10 -6
- Renrumsklasse 10/ISO 4 & EU GMP Klasse A
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Ørestropper med fastgørelse |
| Materiale | Polyethylen, polypropylen |
| Størrelse | Universel |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Plisseret med øjenskjold |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 2859, ISO 9001:2015, Klasse 10/ISO 4 & EU GMP Grad A; Gamma steriliseret SAL 10 -6 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Filtereffektivitet | Høj bakterie- og partikelfiltrering |
| Vis mere |