Få mere at vide
Ansell BioClean™ Steril nitril RABS/isolator-sleeve
Beskrivelse
- Sikret kvalitet: Sterile BioClean™ Nitrile Sleeve GSL15NITPP26 er tredobbelt pakket for sikker integritet og 100% visuelt inspiceret, hvilket sikrer høje kvalitetsniveauer
- Øget alsidighed: Disse nitrilbeskyttelseshylster er kompatible med en bred vifte af manchetsystemer og udvider beskyttelsesdækningen til armen
- Specialiseret beskyttelse: Derudover er de autoklavkompatible og tilbyder brugerens armbeskyttelse under højt tryk, højtemperaturforhold
- Ekstra fordele: Disse armbeskyttelseshylstre har også ekstremt lave partikelniveauer og tilbyder fremragende ESD-egenskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Kloreret | Nej |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Farve | Hvid |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Isolator, RABS-hylster |
| Størrelse | 8 |
| Tykkelse (engelsk) | 20 mil. |
| Vis mere |