Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30002923
Skift visning
Portstørrelse (engelsk):
12 to 14 in.
6 til 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Portstørrelse (engelsk) Pakningsstørrelse
30002923 6 til 8 tommer. Pakke med 20
17322983 6 til 8 tommer. -
17332983 12 to 14 in. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30002923 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GSL15NITPP26
Forventet forsendelse: 16-07-2027
De BioClean™ Steril Nitrile RABS/Isolator Sleeve er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber.
  • 100 % vandlækage testet (før den guillotineres).
  • Velegnet til brug med en bred vifte af manchetsystemer.
  • Tredobbelt i sække.
  • Autoklave kompatibel - kun ærme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ASTM F739 Nej
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Ja
Rengøringsprocedure DI vask
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Oversigt Et stykke pr. forseglet indre PE-pose, en inderpose pr. forseglet anden indre PE-pose, en anden inderpose pr. forseglet ydre PE-pose, 20 ydre poser pr. foret indre hvid Correx polyethylenboks
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
Farve Hvid
Latex fri Ja
Materiale Nitril, latex dyppet
Stil Perlemanchet
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og præparation, bioteknologisk fremstilling, steril behandlingsafdeling, halvlederfremstilling
Køn Unisex
Emballagetype PE poser, Correx polyethylen boks
Portstørrelse (engelsk) 6 til 8 tommer.
Mængde 20 Pk.
Serie GSL