Få mere at vide
Ansell BioClean™ Steril isolator vante
Beskrivning
- Fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber
- 100% luftlækagetestet
- Fuldt valideret for sterilitet med en SAL (Sterility Assurance Level) på 10-6
- Ultra-ren overflade sikrer produktbeskyttelse
- Specielt designet til at minimere håndtræthed
- Passer 10 til 12 tommer. / 254 til 304 mm Port
- Certificeringer og test:
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og PPER 2016/425 Modul D
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - Kompleks design personligt beskyttelsesudstyr PPE forordning (EU)2016/425
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø Overholder kravene i Glove Standard
- EN420:2003+A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010
- Fysiske egenskaber er i overensstemmelse med European Medical Glove Standard EN455-2:2015
- Testet mod permeationsstandard ASTM D6978-05 til cellegift
- Velegnet til kontakt med alle fødevarer. Forordning (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
- Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
Specifikationer
Specifikationer
| Farve | Hvid |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Størrelse | 9.75 |
| Tykkelse (engelsk) | 21,7 mio |
| Tykkelse (metrisk) | 0.55 mm |
| Model- | GGL30NITM9 |
| Portstørrelse (engelsk) | 10 til 12 tommer. |
| Portstørrelse (metrisk) | 25,4 til 30,5 cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?