Få mere at vide
Ansell BioClean™ Steril ansigtsmaske i posestil
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15238118
Skift visning
Inkluderer:
Hovedløkker
Nakkebeskytter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
15238118 Hovedløkker Pakke med 200
12745935 Nakkebeskytter Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
N/A
Artikelnummer. 15238118 Leverandør Ansell Leverandørnr. BDBS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
N/A
Steril pose-stil ansigtsmaske med hovedløkker giver åndbarhed og komfort for ekstra beskyttelse. Kompatibel med ISO Klasse 4 miljøer. Fås med eller uden nakkebeskytter.
Steril ansigtsmaske giver åndbarhed og komfort for ekstra beskyttelse. Kompatibel med ISO Klasse 4 miljøer. Fås med eller uden nakkebeskytter.
  • Steril andenæb-ansigtsmaske er lavet af renrumskompatible materialer, der giver høj bakterie- og partikelfiltrering.
  • Stort åndedrætskammer for øget bærekomfort.
  • Ultralydsforseglede kanter reducerer risikoen for kontaminering.
  • Overholder ISO 2859 og ISO 9001:2015.
  • Har en formbar næserem for sikker pasform. Fås med eller uden nakkebeskytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale Polyester
Størrelse Standard
Sterilitet Steril
Dimensioner (L x B) 301 x 100 mm
Stil Pung
Certificeringer/compliance ISO 2859
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Konstruktion Sterile Pouch Facemask with Headloops
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE)
Til brug med (applikation) Dyrepleje, justering af dele og systemer, fødevareforarbejdning og håndtering, aseptisk påfyldning og mærkning
Inkluderer Hovedløkker
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 4,1 tommer
Længde (metrisk) 10.5 cm
Model- BDBS
Emballagemængde Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 20 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (200 stk.)
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,3μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Modstand Høj bakterie-, partikel- og viral filtreringseffektivitet
Serie BIOCLEAN™ BDBS
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 301 mm
Vis mere Vis mindre
N/A