Få mere at vide
Ansell BioClean™ Steril ansigtsmaske i posestil
Artikelnummer. 12745935
Inkluderer:
Hovedløkker
Nakkebeskytter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
N/A
Artikelnummer. 12745935
Brand: Ansell BDBSG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
N/A
Steril pose-stil ansigtsmaske med hovedløkker giver åndbarhed og komfort for ekstra beskyttelse. Kompatibel med ISO Klasse 4 miljøer. Fås med eller uden nakkebeskytter.
Steril ansigtsmaske giver åndbarhed og komfort for ekstra beskyttelse. Kompatibel med ISO Klasse 4 miljøer. Fås med eller uden nakkebeskytter.
  • Steril andenæb-ansigtsmaske er lavet af renrumskompatible materialer, der giver høj bakterie- og partikelfiltrering.
  • Stort åndedrætskammer for øget bærekomfort.
  • Ultralydsforseglede kanter reducerer risikoen for kontaminering.
  • Overholder ISO 2859 og ISO 9001:2015.
  • Har en formbar næserem for sikker pasform. Fås med eller uden nakkebeskytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Pandebånd
Materiale Polyester
Størrelse Standard
Sterilitet Steril
Dimensioner (L x B) 301 x 100 mm
Stil Pung
Certificeringer/compliance ISO 2859
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Konstruktion Sterile Pouch Facemask with Headloops
Engangs Engangsbrug
Filtereffektivitet 98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE)
Til brug med (applikation) Dyrepleje, justering af dele og systemer, fødevareforarbejdning og håndtering, aseptisk påfyldning og mærkning
Inkluderer Nakkebeskytter
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 4,1 tommer
Længde (metrisk) 10.5 cm
Model- BDBS-G
Emballagemængde Et stykke pr. forseglet indre PE-pose; 20 indvendige poser pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (200 stk.)
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,3μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Modstand Høj bakterie-, partikel- og viral filtreringseffektivitet
Serie BIOCLEAN™ BDBS
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 301 mm
Vis mere Vis mindre
N/A