Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Safestep ESD renrumsovertræk BESD
Artikelnummer. 15258148
Skift visning
Størrelse:
16 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15258148 16 tommer Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 15258148 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BESD016W
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Ansell™ BioClean™ Safestep ESD Cleanroom Oversko BESD sikrer høj holdbarhed, skridsikkerhed og fremragende afføringsegenskaber.
  • Ikke-mærkende ledende tape giver fremragende dissipative egenskaber
  • Skridsikker
  • Elastomer belagt for holdbarhed
  • Lavt niveau af partikeludskillelse
  • 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre pose pr. ydre PE-pose; fire ydre poser pr. foret karton (400 stk.)
  • Når du tager BESD overtrækssko på, skal du sikre dig, at den løse sorte tape er placeret på bagsiden/hælen af foden og er gemt sikkert inde i brugerens strømpe, og sørg for, at tapen er i direkte kontakt med huden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 16 tommer
Materiale polypropylen, polyester, Nylon, Polyester, Nylon
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Konstruktion Sko: Spundet polypropylen med proprietær elastomerbelægning; Tape: Polyester filamentgarn (96%) med ledende nylon carbon filamentgarn (4%)
Certificeringer/compliance Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015; Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 5 renrumsmiljø
Længde (metrisk) 406 mm (± 5 mm)
Højde (metrisk) 170 mm (± 5 mm)
Produkttype Skobetræk
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.